4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1197-5G E1197-25G
TCIAE1197-5GEA 67 EUR
TCIAE1197-5G TCIAE1197-25G
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone
Formula: C₁₄H₂₄O
MW: 208,35 g/mol
Número MDL: MFCD09750931
Núm. CAS: 150763-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&vid=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %