Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1198-5G E1198-25G
TCIAE1198-5GEA 45 EUR
TCIAE1198-5G TCIAE1198-25G
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl 2-Iodopropionate
Formula: C₅H₉IO₂
Pto. Ebullición: 79°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02258628
Núm. CAS: 31253-08-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %