Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-2-methylpropionic acid Ethyl ester
E1199-5G E1199-25G
TCIAE1199-5GEA 47 EUR
TCIAE1199-5G TCIAE1199-25G
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (por GC)
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate
Formula: C₆H₁₁IO₂
MW: 242,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD29089363
Núm. CAS: 7425-55-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %