Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
E1201-1G E1201-200MG
TCIAE1201-1GEA 161 EUR
TCIAE1201-1G TCIAE1201-200MG
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,67 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Número MDL: MFCD00173407
Núm. CAS: 13720-94-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C