Ácido (2-etoxi-4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E1204-1G E1204-5G
TCIAE1204-1GEA 53 EUR
TCIAE1204-1G TCIAE1204-5G
Ácido (2-etoxi-4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-etoxi-4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
Número MDL: MFCD03095001
Núm. CAS: 480438-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d999beb96194068c36f6676e9b6d9e765ba21ad7&vid=d999beb96194068c36f6676e9b6d9e765ba21ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 110.0 %