4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
E1207-1G E1207-5G
TCIAE1207-1GEA 66 EUR
TCIAE1207-1G TCIAE1207-5G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Número MDL: MFCD06656274
Núm. CAS: 874288-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7350b2d1bf473035153bc35e3111af7556fd439b&vid=7350b2d1bf473035153bc35e3111af7556fd439b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %