1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
E1208-1G
E1208-5G
TCIAE1208-1GEA
27
EUR
TCIAE1208-1G
TCIAE1208-5G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula:
C₉H₁₅NO₄ MW: 201,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD07339354 Núm. CAS: 118133-15-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |