Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
E1210-1G E1210-5G
TCIAE1210-1GEA 34 EUR
TCIAE1210-1G TCIAE1210-5G
Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,6-difluoro-3-etoxifenilborónico
Formula: C₈H₉BF₂O₃
MW: 201,96 g/mol
Número MDL: MFCD07369735
Núm. CAS: 849062-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc420bbf2475b5cfdd40145dd2f233e3c696e89&vid=1cc420bbf2475b5cfdd40145dd2f233e3c696e89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %