Ethyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-Aminopicolinate, Ethyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopicolinic acid ethyl ester, Ethyl 6-aminopicolinate
E1213-1G
E1213-5G
TCIAE1213-1GEA
57
EUR
TCIAE1213-1G
TCIAE1213-5G
Ethyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-6-aminopicolinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,1800 g/mol |
Número MDL:
MFCD01009842 Núm. CAS: 69142-64-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)