Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
E1214-5G
E1214-25G
TCIAE1214-5GEA
23
EUR
TCIAE1214-5G
TCIAE1214-25G
Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 125°C |
Número MDL:
MFCD09833621 Núm. CAS: 103041-38-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |