Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate

E1215-5G E1215-25G
TCIAE1215-5GEA 53 EUR
TCIAE1215-5G TCIAE1215-25G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Número MDL: MFCD00619079
Núm. CAS: 5398-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&vid=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR