Diioduro de etilendiamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylenediamine dihydroiodide
E1222-1G E1222-5G
TCIAE1222-1GEA 32 EUR
TCIAE1222-1G TCIAE1222-5G
Diioduro de etilendiamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Diioduro de etilendiamonio
Formula: C₂H₁₀I₂N₂
MW: 315,92 g/mol
Número MDL: MFCD00035535
Núm. CAS: 5700-49-2
EINECS: 227-186-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %