1-Ethynyl-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1223-1G E1223-5G
TCIAE1223-1GEA 65 EUR
TCIAE1223-1G TCIAE1223-5G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₅NO₂
Número MDL: MFCD00024794
Núm. CAS: 937-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C