Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Ethyl 2-(benzyloxy)acetate, (Benzyloxy)acetic acid Ethyl ester

E1225-1G E1225-5G
TCIAE1225-1GEA 36 EUR
TCIAE1225-1G TCIAE1225-5G
Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (Benzyloxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 287°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06204614
Núm. CAS: 32122-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&vid=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR