1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
E1228-1G E1228-5G
TCIAE1228-1GEA 42 EUR
TCIAE1228-1G TCIAE1228-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Número MDL: MFCD00156147
Núm. CAS: 50920-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea091d365597fa85150d14e3d1ef805f3a3be66&vid=6ea091d365597fa85150d14e3d1ef805f3a3be66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C