1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1230-1G
E1230-5G
TCIAE1230-1GEA
65
EUR
TCIAE1230-1G
TCIAE1230-5G
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formula:
C₁₇H₂₄F₂O MW: 282,37 g/mol |
Número MDL:
MFCD11053400 Núm. CAS: 174350-05-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 57.0 to 62.0 deg-C |