4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1231-1G E1231-5G
TCIAE1231-1GEA 64 EUR
TCIAE1231-1G TCIAE1231-5G
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl
Formula: C₁₇H₁₆
Número MDL: MFCD18072535
Núm. CAS: 360768-57-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&vid=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %