Ácido (2-etoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
E1234-1G E1234-5G
TCIAE1234-1GEA 21 EUR
TCIAE1234-1G TCIAE1234-5G
Ácido (2-etoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2-etoxifenil)acético
Formula: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
Número MDL: MFCD00016824
Núm. CAS: 70289-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&vid=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C