Etoxiacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-ethoxyacetate, Ethoxyacetic acid ethyl ester
E1237-5G E1237-25G
TCIAE1237-5GEA 36 EUR
TCIAE1237-5G TCIAE1237-25G
Etoxiacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Etoxiacetato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 50°C
Número MDL: MFCD00040492
Núm. CAS: 817-95-8
EINECS: 212-447-0
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97306cd22f6e23e7ccb865227e3525b65456f0d7&vid=97306cd22f6e23e7ccb865227e3525b65456f0d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %