Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid Ethyl ester, Ethyl 2-(2-methoxyphenoxy)acetate
E1241-5G
E1241-25G
TCIAE1241-5GEA
62
EUR
TCIAE1241-5G
TCIAE1241-25G
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (2-Methoxyphenoxy)acetate
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 116°C |
Número MDL:
MFCD00082657 Núm. CAS: 13078-21-2 EINECS: 235-977-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...