Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
E1242-1G E1242-5G
TCIAE1242-1GEA 31 EUR
TCIAE1242-1G TCIAE1242-5G
Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD07369387
Núm. CAS: 22446-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce7a1d28f79392b425fa1b52529d500652981ccf&vid=ce7a1d28f79392b425fa1b52529d500652981ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %