1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E1244-5ML E1244-25ML
TCIAE1244-5MLEA 88 EUR
TCIAE1244-5ML TCIAE1244-25ML
1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-(Ethylamino)propan-2-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: 14°C
Número MDL: MFCD00082193
Núm. CAS: 40171-86-6
EINECS: 254-821-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&vid=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %