Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
E1247-1G E1247-5G
TCIAE1247-1GEA 39 EUR
TCIAE1247-1G TCIAE1247-5G
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₃
MW: 183,17 g/mol
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD00039708
Núm. CAS: 15400-53-0
EINECS: 239-418-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %