Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1249-1G
E1249-5G
TCIAE1249-1GEA
71
EUR
TCIAE1249-1G
TCIAE1249-5G
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formula:
C₁₃H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 291°C |
Número MDL:
MFCD00220608 Núm. CAS: 7163-25-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |