Ethyl azidoacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-ethoxy-2-oxoethyl)imino-iminoammonium, Ethyl 2-(1H-triazirin-1-yl)acetate, Acetic acid, 2-azido-, ethyl ester
E1255-5G E1255-25G
TCIAE1255-5GEA 75 EUR
TCIAE1255-5G TCIAE1255-25G
Ethyl azidoacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl azidoacetate
Formula: C₄H₇N₃O₂
MW: 129,12 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190177
Núm. CAS: 637-81-0
EINECS: 211-301-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89cb93c19f163349894990844ad0e30a9abb158a&vid=89cb93c19f163349894990844ad0e30a9abb158a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %