Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
E1258-1G E1258-5G
TCIAE1258-1GEA 74 EUR
TCIAE1258-1G TCIAE1258-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Número MDL: MFCD00020731
Núm. CAS: 16078-71-0
EINECS: 240-224-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db0dcfcb8659b6c7d49cc3c86cd701bd5710e584&vid=db0dcfcb8659b6c7d49cc3c86cd701bd5710e584&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C