Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1262-1G
E1262-5G
TCIAE1262-1GEA
46
EUR
TCIAE1262-1G
TCIAE1262-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Pto. Ebullición: 107°C |
Número MDL:
MFCD09842151 Núm. CAS: 3998-88-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |