4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-p-terphenyl
E1264-1G E1264-5G
TCIAE1264-1GEA 84 EUR
TCIAE1264-1G TCIAE1264-5G
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formula: C₂₃H₂₃F
MW: 318,44 g/mol
Número MDL: MFCD01830216
Núm. CAS: 95759-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&vid=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 69.0 to 133.0 deg-C