Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylene bis(3-mercaptopropionate), Glycol bis(3-mercaptopropionate)
E1269-25G E1269-500G
TCIAE1269-25GEA 21 EUR
TCIAE1269-25G TCIAE1269-500G
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate)
Formula: C₈H₁₄O₄S₂
Pto. de inflamación: 255°C
Número MDL: MFCD00053520
Núm. CAS: 22504-50-3
EINECS: 245-044-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %