1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1272-5G E1272-25G
TCIAE1272-5GEA 33 EUR
TCIAE1272-5G TCIAE1272-25G
1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide
Formula: C₈H₁₂BrN
Número MDL: MFCD18384825
Núm. CAS: 32353-49-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaf7fdba4d4ce868d57c8a7abec5cc54dcd254a4&vid=eaf7fdba4d4ce868d57c8a7abec5cc54dcd254a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C