2-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1273-5G E1273-25G
TCIAE1273-5GEA 25 EUR
TCIAE1273-5G TCIAE1273-25G
2-Iodobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Iodobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉IO₂
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00051796
Núm. CAS: 1829-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&vid=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %