Ethyl-5-bromo-2-furoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1285-1G
E1285-5G
TCIAE1285-1GEA
79
EUR
TCIAE1285-1G
TCIAE1285-5G
Ethyl-5-bromo-2-furoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-5-bromo-2-furoate
Formula:
C₇H₇BrO₃ |
Número MDL:
MFCD00092362 Núm. CAS: 6132-37-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |