Esculetin ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
E1287-200MG
E1287-1G
TCIAE1287-200MGEA
27
EUR
TCIAE1287-200MG
TCIAE1287-1G
Esculetin ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Esculetin
Formula:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Pto. de fusión: 273°C |
Número MDL:
MFCD00006874 Núm. CAS: 305-01-1 EINECS: 206-161-5 Índice Merck: 14,03697 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...