Benzarone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
E1289-1G E1289-5G
TCIAE1289-1GEA 108 EUR
TCIAE1289-1G TCIAE1289-5G
Benzarone ≥98.0% (por GC)
Benzarone
Formula: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00867417
Núm. CAS: 1477-19-6
EINECS: 216-026-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C