Benziodarone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran
E1290-1G E1290-5G
TCIAE1290-1GEA 77 EUR
TCIAE1290-1G TCIAE1290-5G
Benziodarone ≥98.0% (por GC)
Benziodarone
Formula: C₁₇H₁₂I₂O₃
MW: 518,09 g/mol
Número MDL: MFCD00868246
Núm. CAS: 68-90-6
EINECS: 200-695-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01083
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C