1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
E1298-5G E1298-25G
TCIAE1298-5GEA 72 EUR
TCIAE1298-5G TCIAE1298-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
Formula: C₁₀H₁₁N₅
Pto. de fusión: -10°C
Número MDL: MFCD22460460
Núm. CAS: 666823-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b43a0c568efa696fdfdec306466ce131257349&vid=44b43a0c568efa696fdfdec306466ce131257349&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %