Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylic acid Ethyl ester, 1-(4-Cyanophenyl)-2-(ethoxycarbonyl)hydrazine
E1299-1G E1299-5G
TCIAE1299-1GEA 53 EUR
TCIAE1299-1G TCIAE1299-5G
Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205.22 g/mol
Núm. CAS: 700371-70-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C