(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1300-25G
E1300-5G
TCIAE1300-25GEA
95
EUR
TCIAE1300-25G
TCIAE1300-5G
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₃H₂₄BrO₂P |
Número MDL:
MFCD00031605 Núm. CAS: 30018-16-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |