Ethyl 6-Hydroxyhexanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1305-5G E1305-25G
TCIAE1305-5GEA 90 EUR
TCIAE1305-5G TCIAE1305-25G
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate
Formula: C₈H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00075601
Núm. CAS: 5299-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ab46ba0bca8fbd3fc7993a06f8df26388c21d9a&vid=8ab46ba0bca8fbd3fc7993a06f8df26388c21d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %