1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate
E1307-5G E1307-25G
TCIAE1307-5GEA 60 EUR
TCIAE1307-5G TCIAE1307-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate
Formula: C₈H₁₁F₃N₂O₂
MW: 224,1804 g/mol
Número MDL: MFCD08458492
Núm. CAS: 174899-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e849bc7c3ea0653028bbf9d8b5e8bb6820d97d38&vid=e849bc7c3ea0653028bbf9d8b5e8bb6820d97d38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %