Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
E1308-5G
E1308-25G
TCIAE1308-5GEA
23
EUR
TCIAE1308-5G
TCIAE1308-25G
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo ≥98.0% (by HPLC)
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄S MW: 222,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD08457697 Núm. CAS: 516474-01-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |