Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
E1309-5G E1309-25G
TCIAE1309-5GEA 26 EUR
TCIAE1309-5G TCIAE1309-25G
Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₂₁N₂O₄P
MW: 264,26 g/mol
Número MDL: MFCD09953486
Núm. CAS: 848641-69-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed1879e4f7f1a70b2c17257ecdd9ed0d0ac0a53&vid=5ed1879e4f7f1a70b2c17257ecdd9ed0d0ac0a53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %