Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1310-200MG E1310-1G
TCIAE1310-200MGEA 104 EUR
TCIAE1310-200MG TCIAE1310-1G
Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide
Formula: C₁₄H₁₁OP
Núm. CAS: 6104-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %