2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
E1311-1G E1311-5G
TCIAE1311-1GEA 72 EUR
TCIAE1311-1G TCIAE1311-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Número MDL: MFCD03453660
Núm. CAS: 269409-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=756279a678982fb4340acf34a23aea8f600861c6&vid=756279a678982fb4340acf34a23aea8f600861c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C