Epmedin C ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Baohuoside VI, 3-[[6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-alpha-L-mannopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl beta-D-Glucopyranoside, 3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-4,5-Dihydroxy-6-methyl-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
E1320-10MG
E1320-50MG
TCIAE1320-10MGEA
50
EUR
TCIAE1320-10MG
TCIAE1320-50MG
Epmedin C ≥95.0% (by HPLC)
Epmedin C
Formula:
C₃₉H₅₀O₁₉ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04039820 Núm. CAS: 110642-44-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -103 to -113 deg (C=0.2, MeOH) |