9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-[9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-3-boronic acid Pinacol ester
E1323-200MG
E1323-1G
TCIAE1323-200MGEA
72
EUR
TCIAE1323-200MG
TCIAE1323-1G
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₆H₃₆BNO₂ MW: 405,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD31618140 Núm. CAS: 856422-41-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |