9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
E1324-200MG
E1324-1G
TCIAE1324-200MGEA
96
EUR
TCIAE1324-200MG
TCIAE1324-1G
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula:
C₃₂H₄₇B₂NO₄ MW: 531,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD23703117 Núm. CAS: 476360-83-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |