Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1326-1G E1326-5G
TCIAE1326-1GEA 52 EUR
TCIAE1326-1G TCIAE1326-5G
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0% (por GC)
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 124°C
Número MDL: MFCD00052319
Núm. CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %