Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥98.0% (by titrimetric analysis), purificado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethylene bis(3-mercaptopropionate), Glycol bis(3-mercaptopropionate)
E1329-25G E1329-100G
TCIAE1329-25GEA 100 EUR
TCIAE1329-25G TCIAE1329-100G
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥98.0% (by titrimetric analysis), purificado
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate)
Formula: C₈H₁₄O₄S₂
Pto. de inflamación: 255°C
Número MDL: MFCD00053520
Núm. CAS: 22504-50-3
EINECS: 245-044-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e91f1fc044508a2613adc08c5e1a598d1bde0c3&vid=5e91f1fc044508a2613adc08c5e1a598d1bde0c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %