(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1334-100G E1334-500G
TCIAE1334-100GEA 95 EUR
TCIAE1334-100G TCIAE1334-500G
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD28046653
Núm. CAS: 66492-51-1
EINECS: 266-380-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&vid=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0